Ammoniumthiocyanat ≥98%, gereinigt
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: AmmoniumsulfocyanidAmmoniumrhodanid
21342.297EA 126 CHF
21342.297
Ammoniumthiocyanat ≥98%, gereinigt
Ammoniumthiocyanat
Formel: NH₄SCN
MW: 76,12 g/mol
Melting Pt: 150 °C
Dichte: 1,305 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011428
CAS-Nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm