Ammoniumthiocyanat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: Thiocyanic acid ammonium salt, Ammonium rhodanide, Ammonium sulphocyanate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.01213.0500 1.01213.9025
1.01213.0500EA 205 CHF
1.01213.0500 1.01213.9025
Ammoniumthiocyanat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO zur Analyse, Supelco®
Ammoniumthiocyanat
Formel: NH₄SCN
MW: 76.12 g/mol
Melting Pt: 150
Dichte: 1.305 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011428
CAS-Nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1600 g/l (20 °C)
Melting Point 150 °C
Molar Mass 76.12 g/mol
Bulk Density 600 - 700 kg/m3
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
pH 4.8 - 5.8 (50 g/l, H2O, 20 °C)