Ammoniumperoxodisulfat (APS) ≥97,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Ammonium persulphate
21299.366EA 262 CHF
21299.366
Ammoniumperoxodisulfat (APS) ≥97,5%, GPR RECTAPUR®
Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Formel: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228,2 g/mol
Melting Pt: 120 °C
Dichte: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003390
CAS-Nummer: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00545
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/39/16640639.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm