Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Lieferant: NATIONAL DIAGNOSTICS
|
Gefahr
|
EC-504-100G
EC-504-25G
NADIEC-504-100GEA
0
CHF
NADIEC-504-100G
NADIEC-504-25G
Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Formel:
(NH₄)₂S₂O₈ Melting Pt: 120 °C Dichte: 1.98 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003390 CAS-Nummer: 7727-54-0 EINECS: 231-786-5 UN: 1444 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,00545 |