Ammoniumperoxodisulfat (APS), Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.01200.1000 1.01200.5000 1.01200.9025
1.01200.1000EA 107 CHF
1.01200.1000 1.01200.5000 1.01200.9025
Ammoniumperoxodisulfat (APS), Supelco®
Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Formel: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228.2 g/mol
Melting Pt: 120
Dichte: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003390
CAS-Nummer: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM