Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Lieferant: EUROCLONE
|
Gefahr
|
Synonyms:
Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
EMR025100
EMR025250
EURLEMR025100EA
0
CHF
EURLEMR025100
EURLEMR025250
Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Formel:
(NH₄)₂S₂O₈ MW: 228.2 g/mol Melting Pt: 120 Dichte: 1.98 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003390 CAS-Nummer: 7727-54-0 EINECS: 231-786-5 UN: 1444 ADR: 5.1 III Merck Index: 13,00545 |