Ammoniumdihydrogenphosphat, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
88431-25GEA 92.1 CHF
88431-25G
Ammoniumdihydrogenphosphat, Supelco®
Ammoniumdihydrogenphosphat
Formel: NH₄H₂PO₄
MW: 115,03 g/mol
Melting Pt: 190 °C
Dichte: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003396
CAS-Nummer: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547