Ammoniumdihydrogenphosphat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.01126.0500
1.01126.9050
1.01126.5000
1.01126.0500EA
97.6
CHF
1.01126.0500
1.01126.9050
1.01126.5000
Ammoniumdihydrogenphosphat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Ammoniumdihydrogenphosphat
Formel:
NH₄H₂PO₄ Melting Pt: 190 °C Dichte: 1,8 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003396 CAS-Nummer: 7722-76-1 EINECS: 231-764-5 Merck Index: 13,00547 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 368 g/l (20 °C) |
Melting Point | 190 °C |
Molar Mass | 115.02 g/mol |
Bulk Density | 800 - 1100 kg/m3 |
Vapor Pressure | 0.066 hPa (125 °C) |
Density | 1.80 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3.8 - 4.4 (50 g/l, H2O, 20 °C) |