Ammoniumdihydrogenphosphat ≥99,995% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
10633.22EA
698
CHF
10633.22
10633.14
Ammoniumdihydrogenphosphat ≥99,995% (Metall-Basis), Puratronic®
Ammoniumdihydrogenphosphat
Formel:
NH₄H₂PO₄ MW: 115,03 g/mol Melting Pt: 190 °C Dichte: 1,803 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003396 CAS-Nummer: 7722-76-1 EINECS: 231-764-5 Merck Index: 14,543 |