Ammoniumdihydrogenphosphat 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
193701000
193705000
193700025
ACRO193701000EA
39.7
CHF
ACRO193701000
ACRO193705000
ACRO193700025
Ammoniumdihydrogenphosphat 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Ammoniumdihydrogenphosphat
Formel:
NH₄H₂PO₄ Melting Pt: 190 °C Dichte: 1,8 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003396 CAS-Nummer: 7722-76-1 EINECS: 231-764-5 Merck Index: 13,00547 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Total trace metal impurities | ≤0.1 % |