Ammoniumnitrat
Lieferant: EUROCLONE
Achtung
EMR281001 EMR281005 EMR281500
EURLEMR281001EA 129 CHF
EURLEMR281001 EURLEMR281005 EURLEMR281500
Ammoniumnitrat
Ammoniumnitrat
Formel: NH₄NO₃
MW: 80.04 g/mol
Siedepunkt: 230
Melting Pt: 169
Dichte: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011425
CAS-Nummer: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00538