Ammoniumfluorid 98+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Fluoroammonium
201841000
201845000
201840025
ACRO201841000EA
35.4
CHF
ACRO201841000
ACRO201845000
ACRO201840025
Ammoniumfluorid 98+%, reinst
Ammonium fluoride
Formel:
NH₄F MW: 37.04 g/mol Melting Pt: 160 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011423 CAS-Nummer: 12125-01-8 EINECS: 235-185-9 UN: 2505 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,00524 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Adhering crystalline powder |
Residue after ignition | ≤0.01 % (SO4) |
Titration excess NaOH | ≥98.0 % |
Hexafluorosilicate (SiF6) | ≤0.1 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
(NH4)HF2 | ≤1 % |