Ammoniumhydrogencarbonat
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
T871.1
T871.2
T871.5
ROTHT871.1EA
35.9
CHF
ROTHT871.1
ROTHT871.2
ROTHT871.5
Ammoniumhydrogencarbonat
Ammoniumhydrogencarbonat
Formel:
NH₄HCO₃ Melting Pt: 35 °C Dichte: 1.57 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00012138 CAS-Nummer: 1066-33-7 EINECS: 213-911-5 Merck Index: 13,00497 |