Ammoniumhydrogencarbonat ≥97%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: Ammoniumbicarbonat
21218.298EA 111 CHF
21218.298
Ammoniumhydrogencarbonat ≥97%, GPR RECTAPUR®
Ammoniumhydrogencarbonat
Formel: NH₄HCO₃
MW: 79,06 g/mol
Melting Pt: 35 °C
Dichte: 1,57 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00012138
CAS-Nummer: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Merck Index: 13,00497
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm