Ammoniumcarbonat, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Salt of hartshorn
390290010
390290025
ACRO390290010EA
48.4
CHF
ACRO390290010
ACRO390290025
Ammoniumcarbonat, reinst
Ammoniumcarbonat (enthält Ammoniumcarbamat)
Formel:
(NH₄)₂CO₃ MW: 96,09 g/mol Melting Pt: 58 °C (dec.) Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010890 CAS-Nummer: 506-87-6 EINECS: 208-058-0 Merck Index: 13,00508 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder or crystals and/or chunks |
Non-volatile matter | ≤100 ppm |
Titration with HCl | ≥30.5 % (NH3) |
Chloride (Cl) | ≤30 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤30 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |