Ammoniumcarbonat zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Salt of hartshorn
196650010 196655000 196651000 196650025
ACRO196650010EA 91.4 CHF
ACRO196650010 ACRO196655000 ACRO196651000 ACRO196650025
Ammoniumcarbonat zur Analyse
Ammoniumcarbonat (enthält Ammoniumcarbamat)
Formel: (NH₄)₂CO₃
MW: 96,09 g/mol
Melting Pt: 58 °C (dec.)
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010890
CAS-Nummer: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Non-volatile matter ≤0.01 %
Titration with HCl ≥30.0 % (NH3)
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm