Tetraphenylphosphoniumiodid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11539.06 A11539.14 A11539.22
A11539.06EA 104 CHF
A11539.06 A11539.14 A11539.22
Tetraphenylphosphoniumiodid ≥98%
Tetraphenylphosphoniumiodid
Purity: 98+% CAS No.: 2065-67-0 Molecular Formula: (C6H5)4PI Formula Weight: 466.31 Melting Point: 345-350° Beilstein Reference: 3922216
Formel: C₂₄H₂₀IP
MW: 466.3 g/mol
Melting Pt: 345…350 °C
Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011917
CAS-Nummer: 2065-67-0
EINECS: 218-179-0