Tetraphenylphosphoniumchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A10575.09EA 146 CHF
A10575.09 A10575.18 A10575.04
Tetraphenylphosphoniumchlorid ≥98%
Tetraphenylphosphonium chloride
Formel: C₂₄H₂₀ClP
MW: 374,85 g/mol
Melting Pt: 272…278 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011916
CAS-Nummer: 2001-45-8
EINECS: 217-890-3