Tetraphenylphosphoniumchlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO204030500EA 230 CHF
ACRO204030500 ACRO204030100
Tetraphenylphosphoniumchlorid 98%
Tetraphenylphosphonium chloride
Formel: C₂₄H₂₀ClP
MW: 374,85 g/mol
Melting Pt: 275…280 °C
MDL Number: MFCD00011916
CAS-Nummer: 2001-45-8
EINECS: 217-890-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 275 to 280 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %