Triphenylphosphin
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyms:
Phosphortriphenyl
MOLE23253991-1KGEA
0
CHF
MOLE23253991-1KG
Triphenylphosphin
Triphenylphosphin
Formel:
C₁₈H₁₅P MW: 262,29 g/mol Siedepunkt: 377 °C (1013 hPa) Melting Pt: 79 °C Dichte: 1,194 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 180 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003043 CAS-Nummer: 603-35-0 EINECS: 210-036-0 Merck Index: 12,09873 |