Tris(2-methylphenyl)phosphin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41817.0001 8.41817.0010
8.41817.0001EA 51.4 CHF
8.41817.0001 8.41817.0010
Tris(2-methylphenyl)phosphin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tris(2-methylphenyl)phosphin
Formel: C₂₁H₂₁P
Siedepunkt: 187…192 °C (0,05 mmHg)
Melting Pt: 125,5 °C
MDL Number: MFCD00008514
CAS-Nummer: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 124 - 127 °C
Molar Mass 304.38 g/mol
Boiling Point 238 °C (15 hPa)