Diphenylphosphin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
320970050 320970250
ACRO320970050EA 86.7 CHF
ACRO320970050 ACRO320970250
Diphenylphosphin 95%
Diphenylphosphin
Formel: C₁₂H₁₁P
MW: 186,19 g/mol
Flash-Pt: 110 °C
MDL Number: MFCD00003040
CAS-Nummer: 829-85-6
EINECS: 212-591-4
UN: 2845
ADR: 4.2,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6250 to 1.6300 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %