Dichlor(phenyl)phosphin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
P,P-Dichlorophenylphosphine, Phenyldichlorophosphine
A10284.0B
A10284.18
A10284.30
A10284.0BEA
509
CHF
A10284.0B
A10284.18
A10284.30
Dichlor(phenyl)phosphin ≥97%
Dichlor(phenyl)phosphin
Purity: 97%
CAS No.: 644-97-3
Molecular Formula: C6H5Cl2P
Formula Weight: 178.99
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5980
Odour: Pungent
Melting Point: -51°
Boiling Point: 99-101°/11mm
Beilstein Reference: 508189
UN No.: 2798
MDL No.: MFCD00000528
Formel:
C₆H₅Cl₂P MW: 178.98 g/mol Siedepunkt: 99…101 °C (11 mmHg) Melting Pt: –51 °C Dichte: 1.319 Flash-Pt: 102 °C (215 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000528 CAS-Nummer: 644-97-3 EINECS: 211-425-8 UN: 2798 ADR: 8 II |