Benzethoniumchlorid, wasserfrei ≥95%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Hyamine® 1622
21798.235EA 391 CHF
21798.235
Benzethoniumchlorid, wasserfrei ≥95%, TECHNICAL
Benzethoniumchlorid
Formel: C₂₇H₄₂ClNO₂
MW: 448,09 g/mol
Melting Pt: 164…166 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011742
CAS-Nummer: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01074
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 95 %