Benzethoniumchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Hyamine® 1622
A16142.22EA 89.6 CHF
A16142.22
Benzethoniumchlorid ≥97%
Benzethoniumchlorid
Formel: C₂₇H₄₂ClNO₂
MW: 448,09 g/mol
Melting Pt: 157…165 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011742
CAS-Nummer: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
UN: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01074