Tetrabutylammoniumhydrogensulfat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
168380010 168380250 168381000 168382500
ACRO168380010EA 666 CHF
ACRO168380010 ACRO168380250 ACRO168381000 ACRO168382500
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat 98%
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat
Formel: (C₄H₉)₄NHSO₄
Melting Pt: 168…172 °C
Dichte: 1,01 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011637
CAS-Nummer: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 173 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %