Tetrabutylammoniumnitrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
43342.06EA 90.8 CHF
43342.06 43342.36 43342.14 43342.22
Tetrabutylammoniumnitrat ≥98%
Tetrabutylammoniumnitrat
Formel: C₁₆H₃₆N₂O₃
MW: 304,47 g/mol
Melting Pt: 116…118 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043202
CAS-Nummer: 1941-27-1
EINECS: 217-726-0
UN: 1479
ADR: 5.1,III