Acetylcholiniodid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Acetoxy-N,N,N-trimethylethan-1-aminium iodide, (2-Acetoxyethyl)trimethylammonium iodide
400180100 400180500
ACRO400180100EA 87.5 CHF
ACRO400180100 ACRO400180500
Acetylcholiniodid 99%
Acetylcholiniodid
Formel: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
MW: 273,11 g/mol
Melting Pt: 162…164 °C
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011815
CAS-Nummer: 2260-50-6
EINECS: 218-862-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 164 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %