Tetramethylammoniumiodid
Lieferant: Molekula
MOLE26902676-500GEA
0
CHF
MOLE26902676-500G
Tetramethylammoniumiodid
Tetramethylammoniumiodid
Formel:
C₄H₁₂IN MW: 201,05 g/mol Melting Pt: 300 °C Dichte: 1,84 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011629 CAS-Nummer: 75-58-1 EINECS: 200-881-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,09364 |