Tetramethylammoniumiodid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A12811.36EA 549 CHF
A12811.36 A12811.22
Tetramethylammoniumiodid ≥99%
Tetramethylammoniumiodid
Formel: C₄H₁₂IN
MW: 201,05 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Dichte: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011629
CAS-Nummer: 75-58-1
EINECS: 200-881-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9225