Tetrabutylammoniumiodid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyms:
Tetra-n-butylammonium iodide, TBAI
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22152.0100
8.22152.0250
8.22152.0100EA
54.3
CHF
8.22152.0100
8.22152.0250
Tetrabutylammoniumiodid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumiodid
Formel:
C₁₆H₃₆IN MW: 369.37 g/mol Melting Pt: 143…146 °C Dichte: 1.0027 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011636 CAS-Nummer: 311-28-4 EINECS: 206-220-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Hill Formula | C₁₆H₃₆IN |
Molar Mass | 369.38 g/mol |
Melting Point | 143 - 146 °C |
LD 50 oral | LD50 Rat 1990 mg/kg |
Storage class | 10 - 13 Other liquids and solids |
WGK | WGK 3 highly water endangering |
Categories of danger | harmful |
R Phrase | R 22 |
S Phrase | S 22-24/25 |