Tetrabutylammoniumfluorid Trihydrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18164.0010 8.18164.0050 8.18164.0005
8.18164.0010EA 41.6 CHF
8.18164.0010 8.18164.0050 8.18164.0005
Tetrabutylammoniumfluorid Trihydrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumfluorid Trihydrat
Formel: C₁₆H₃₆FN·3H₂O
Melting Pt: 62…63 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149981
CAS-Nummer: 87749-50-6
EINECS: 207-057-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 62 - 63 °C
Molar Mass 315.49 g/mol
Synonyms TBAF
Hill Formula C16H36FN * 3H2O
Chemical Formula (CH3CH2CH2CH2)4NF * 3H2O