Tetrabutylammoniumfluorid Trihydrat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
221080100
221080500
221082500
22108-2500
ACRO221080100EA
48.4
CHF
ACRO221080100
ACRO221080500
ACRO221082500
TICI22108-2500
Tetrabutylammoniumfluorid Trihydrat 99%
Tetrabutylammoniumfluorid Trihydrat
Formel:
C₁₆H₃₆FN·3H₂O Melting Pt: 58…60 °C |
MDL Number:
MFCD00149981 CAS-Nummer: 87749-50-6 EINECS: 207-057-2 UN: 1759 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |