Cholinchlorid
Lieferant: Molekula
Synonyms: (2-Hydroxyethyl)trimethylammoniumchlorid
MOLEM16444475EA 0 CHF
MOLEM16444475
Cholinchlorid
Cholinchlorid
Formel: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
MW: 139,62 g/mol
Melting Pt: 244…247 °C
Dichte: ∼1,205 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011721
CAS-Nummer: 67-48-1
EINECS: 200-655-4
Merck Index: 13,02226
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/68/17/2296817.jpg