Acetylcholinchlorid
Lieferant: Molekula
Synonyms: (2-Acetoxyethyl)trimethylammoniumchloridAcetylcholiniumchlorid
MOLE29010529-100GEA 0 CHF
MOLE29010529-100G
Acetylcholinchlorid
Acetylcholinchlorid
Formel: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃Cl
MW: 181,66 g/mol
Melting Pt: 151 °C
Dichte: 1,263 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011698
CAS-Nummer: 60-31-1
EINECS: 200-468-8
Merck Index: 13,00089