Tetramethylammoniumchlorid
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyms: TMACl
MOLE11127600-1KGEA 0 CHF
MOLE11127600-1KG
Tetramethylammoniumchlorid
Tetramethylammoniumchlorid
Formel: (CH₃)₄NCl
MW: 109,60 g/mol
Melting Pt: > 300 °C
Dichte: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011628
CAS-Nummer: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III