Tetrabutylammoniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14645.0025 8.14645.0100 8.14645.0010
8.14645.0025EA 70.1 CHF
8.14645.0025 8.14645.0100 8.14645.0010
Tetrabutylammoniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumchlorid
Formel: C₁₆H₃₆ClN
MW: 277,92 g/mol
Melting Pt: 83…86 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 110 °C
MDL Number: MFCD00011635
CAS-Nummer: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 41 - 44 °C
Molar Mass 277.92 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Flash Point 110 °C
pH 5 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula C16H36ClN