Chlormequatchlorid
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
|
Achtung
|
Synonyms:
Chlorcholinchlorid
, (2-Chlorethyl)trimethylammoniumchlorid
, 2-Chlorethyltrimethylammoniumchlorid
EHERCA11340000EA
114
CHF
EHERCA11340000
Chlormequatchlorid
Chlormequatchlorid
Formel:
ClCH₂CH₂N(CH₃)₃Cl MW: 158,07 g/mol Melting Pt: 243 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011869 CAS-Nummer: 999-81-5 EINECS: 213-666-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,02120 |