Chlormequatchlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Chlorcholinchlorid(2-Chlorethyl)trimethylammoniumchlorid2-Chlorethyltrimethylammoniumchlorid
ACRO215420250EA 42.7 CHF
ACRO215420250 ACRO215421000
Chlormequatchlorid 98%
Chlormequatchlorid
Formel: ClCH₂CH₂N(CH₃)₃Cl
MW: 158,07 g/mol
Melting Pt: 239…243 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011869
CAS-Nummer: 999-81-5
EINECS: 213-666-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02120
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 %