Tetrapentylammoniumbromid, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: Tetraamylammoniumbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
87997-10G-FEA 181 CHF
87997-10G-F
Tetrapentylammoniumbromid, Supelco®
Tetrapentylammoniumbromid
Formel: C₂₀H₄₄BrN
MW: 378,48 g/mol
Melting Pt: 103 °C
Dichte: 1,0662 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011856
CAS-Nummer: 866-97-7
EINECS: 212-756-0