Tetramethylammoniumbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A13368.22
A13368.0E
A13368.36
A13368.22EA
58.9
CHF
A13368.22
A13368.0E
A13368.36
Tetramethylammoniumbromid ≥98%
Tetramethylammonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 64-20-0
Molecular Formula: C4H12BrN
Formula Weight: 154.06
Odour: Odourless
Melting Point:
Formel:
C₄H₁₂BrN Siedepunkt: ∼360 °C (1013 hPa) Melting Pt: >300 °C Dichte: 1.56 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011626 CAS-Nummer: 64-20-0 EINECS: 200-581-2 UN: 2811 ADR: 6.1,II |