Tetramethylammoniumbromid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
187631000 187635000
ACRO187631000EA 60.2 CHF
ACRO187631000 ACRO187635000
Tetramethylammoniumbromid 98%
Tetramethylammonium bromide
Formel: C₄H₁₂BrN
Siedepunkt: ∼360 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 230 °C (dec.)
Dichte: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011626
CAS-Nummer: 64-20-0
EINECS: 200-581-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %