Tetraethylammoniumbromid 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Synonyms:
Tetrylammonium bromide
220710500
220712500
220715000
220710025
ACRO220710500EA
66
CHF
ACRO220710500
ACRO220712500
ACRO220715000
ACRO220710025
Tetraethylammoniumbromid 99+%
Tetraethylammoniumbromid
Formel:
C₈H₂₀BrN MW: 210,16 g/mol Melting Pt: 285 °C (dec.) Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011825 CAS-Nummer: 71-91-0 EINECS: 200-769-4 Merck Index: 13,09274 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥99.0 % |
Loss on drying | ≤1.0 % |