Tetrabutylphosphoniumbromid
Lieferant: Molekula
MOLE75425740-100GEA
0
CHF
MOLE75425740-100G
Tetrabutylphosphoniumbromid
Tetrabutylphosphoniumbromid
Formel:
C₁₆H₃₆BrP MW: 339,34 g/mol Melting Pt: 95…101 °C |
MDL Number:
MFCD00011853 CAS-Nummer: 3115-68-2 EINECS: 221-487-8 UN: 3464 ADR: 6.1,II |