Tetrabutylammoniumbromid
Lieferant: Molekula
MOLE64093691-500GEA 0 CHF
MOLE64093691-500G
Tetrabutylammoniumbromid
Tetrabutylammoniumbromid
Formel: C₁₆H₃₆BrN
MW: 322,37 g/mol
Melting Pt: 100…103 °C
Dichte: 1,148 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011633
CAS-Nummer: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2