Tetrabutylammoniumbromid 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
185680250.EA 31.3 CHF
185680250. 185681000. 185685000. 185680500. 185680025.
Tetrabutylammoniumbromid 99+%
Tetrabutylammoniumbromid
Formel: C₁₆H₃₆BrN
MW: 322,37 g/mol
Melting Pt: 100…104 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011633
CAS-Nummer: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
Water ≤1 %
HPLC ≥94 % (sum of tylosins A+B+C+D)