Cetrimoniumbromid
Lieferant: G Bioscienes
Gefahr
Synonyms: HexadecyltrimethylammoniumbromidN-Hexadecyl-N,N,N-trimethylammoniumbromidN-Cetyl-N,N,N-trimethylammoniumbromidCTABCetyltrimethylammoniumbromid
DG094EA 148 CHF
DG094
Cetrimoniumbromid
Cetrimoniumbromid
Formel: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
MW: 364,45 g/mol
Melting Pt: 237…243 °C
Flash-Pt: 244 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011772
CAS-Nummer: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02034