Cetrimoniumbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Hexadecyltrimethylammoniumbromid
, N-Hexadecyl-N,N,N-trimethylammoniumbromid
, N-Cetyl-N,N,N-trimethylammoniumbromid
, CTAB
, Cetyltrimethylammoniumbromid
A15235.22EA
55.7
CHF
A15235.22
A15235.0I
A15235.36
Cetrimoniumbromid ≥98%
Cetrimoniumbromid
Formel:
CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃ MW: 364,45 g/mol Melting Pt: ∼ 245 °C (Zersetzung) Flash-Pt: 244 °C (471 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011772 CAS-Nummer: 57-09-0 EINECS: 200-311-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,02034 |