Tetraethylammoniumtetrafluoroborat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Tetrylammonium tetrafluoroborate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18246.0025 8.18246.0100
8.18246.0025EA 85 CHF
8.18246.0025 8.18246.0100
Tetraethylammoniumtetrafluoroborat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammoniumtetrafluoroborat
Formel: C₈H₂₀BF₄N
MW: 217.06 g/mol
Melting Pt: 365…368 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011827
CAS-Nummer: 429-06-1
EINECS: 207-055-1
UN: 2811
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 365 - 368 °C
Molar Mass 217.06 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Hill Formula C8H20BF4N
Chemical Formula (C2H5)4NBF4