Natriumhydroxid 10 mol/l (10 N) volumetrische Lösung
Lieferant: PanReac AppliChem
|
Gefahr
|
APPC183508.1211EA
144
CHF
APPC183508.1211
Natriumhydroxid 10 mol/l (10 N) volumetrische Lösung
Sodium hydroxide
Zertifizierungen: Traceable to NIST.
Formel:
NaOH MW: 40 g/mol Dichte: 1,331 kg/l |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Titer at 20 °C | 0.99 - 1.01 |
Uncertainty | See certificate |
Traceability | NIST |